Key Documents
181889
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl acrylate) solution
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
Acrylic acid ethyl ester polymer, Ethyl acrylate homopolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
1.2 (vs air)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
PM
average Mw ~95,000 by GPC
Composizione
solids, 18-22 wt. %
Concentrazione
in toluene
Peso
Unit weight does not include weight of solvent.
Indice di rifrazione
n20/D 1.469
Temp. transizione
Tg −23 °C
Densità
1.21 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biocompatible PEA based copolymer membranes may find several applications such as keratoprosthesis.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)