444790
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Sinonimo/i:
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Livello qualitativo
Stato
powder
Rapporto d’alimentazione
methacrylic acid 23
Numero di acido
140‑160 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg 75 °C
Solubilità
water and ethanol: soluble in salt form
Densità
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2.C5H8O2.C4H6O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4;1-3-5(6)7-4-2;1-2-3-4(5)6/h5H,1H2,2-4H3;3H,1,4H2,2H3;2-3H,1H3,(H,5,6)/b;;3-2+
SXLHETAPSDIGDP-CITOEQSFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
444790-1KG | 4061826741351 |
444790-250G | 4061833598276 |