178683
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
98%
Sinonimo/i:
Tetralin-2-carboxylic acid
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
NTAGXJQHJQUOOA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?