287059
L-Prolinamide
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(2S)-2-Carbamoylpyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Prolinamide, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −106°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?