Key Documents
177822
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO3CH2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
87-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
tosylate
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate was used in the synthesis of 1-alkyl-2,2-difluorovinylboranes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A one-pot synthesis of 2, 2-difluorovinyl carbonyl compounds from 2, 2, 2,-trifluoroethyl p-toluenesulfonate via 2, 2-difluorovinylboranes.
Tetrahedron Letters, 33(3), 337-340 (1992)