170216
Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal
≥97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxyacetone, Pyruvaldehyde-1-dimethyl acetal, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
143-147 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
ketone
Stringa SMILE
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?