164127
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
solid
P. eboll.
338-340 °C (lit.)
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?