455709
N-tert-Butyldiethanolamine
97%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4666 (lit.)
P. ebollizione
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-45 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)N(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)9(4-6-10)5-7-11/h10-11H,4-7H2,1-3H3
XHJGXOOOMKCJPP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?