261548
Triethylene glycol dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
TEGDMA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
80-120 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methacrylate
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
167 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Progress in Development of Dental Restorative Materials
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261548-1L | 4061837886393 |
261548-250ML | 4061837886409 |
261548-5ML |