Documenti fondamentali
15541
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OSu
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31N3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.51
Beilstein:
1559393
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
110-120 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
  • Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
  • Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
  • Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
  • Enantiodivergent asymmetric cyclization
  • Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)