Documenti fondamentali
155039
Sigma-Aldrich
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
Sinonimo/i:
(4-Methylphenyl)diphenyl phosphine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
66-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Three-component cyclization
  • Probing coordination ability via a palladium pincer complex
  • Chelation-assisted hydroacylation of olefins with primary alcohols
Reactant for synthesis of:
  • Trinuclear ruthenium carbonyl triarylphosphine cluster complexes
  • Leishmanicidal leads targeting mitochondria through inhibition of the respiratory complex
  • InP nanofibers / metal phosphide nanostructures
  • Peroxyl radical cations via pulse radiolysis one-electron oxidations
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)