15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-serine, Boc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.