Documenti fondamentali
153621
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4NHNH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.50
Beilstein:
3628612
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
189 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido[2,1-b]quinazoline-11-one.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)