147443
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
143-145 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?