Documenti fondamentali
136603
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylindole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. ebollizione
266-267 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1c(C)cc2ccccc12
InChI
1S/C11H13N/c1-3-12-9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-8H,3H2,1-2H3
XMOWAIVXKJWQBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Ethyl-2-methylindole may be used in synthesis of hetrocyclic indole compounds.
Reactant for preparation of:
  • (2-hydroxyethyl)ammonium salts of 1-R-indol-3-ylsulfanyl(sulfonyl)alkanecarboxylic acids as potential immunomodulators
  • Three-bladed propeller-shaped molecules
  • Potential non-steroidal aromatase inhibitors
  • Antimycobacterial agents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)