134198
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3