134163
1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Punto di fusione
>252 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16)
CWJQQASJVVAXKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)