133507
2-Amino-5-nitrothiazole
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
195-200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 1g/150g at 20 °C
diethyl ether: soluble 1g/250g at 20 °C
chloroform: insoluble
water: slightly soluble
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?