130273
8-Nitroquinoline
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?