Key Documents
124060
Sigma-Aldrich
2-Bromofluorene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. eboll.
185 °C/135 mmHg (lit.)
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromofluorene is a nonintrusive end-capping reagent to control molecular weights and to generate well-defined oligomers.
Applicazioni
2-Bromofluorene was used in the synthesis of end-capping reagent 2-bromo-9,9-di-nhexylfluorene. It has been used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization. It was also used in the synthesis of 2-bromo-9,9-dihexylfluorene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polyfluorene derivatives: effective conjugation lengths from well-defined oligomers.
Klaerner G and Miller RD.
Macromolecules, 31(6), 2007-2009 (1998)
Well-defined [3, 3'] bicarbazolyl-based electroactive compounds for optoelectronics.
Vaitkeviciene V, et al.
Synthetic Metals, 158(8), 383-390 (2008)
Tetrahedron Letters, 48, 89-89 (2007)
Tetrahedron Letters, 47, 7085-7085 (2006)
Excimer and Aggregate Formations in Poly (fluorene) s.
Lee JI, et al.
ETRI Journal, 24(6), 409-414 (2002)