Documenti fondamentali
123757
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
J M Flaniken et al.
Organic letters, 1(5), 799-801 (2005-08-25)
[reaction: see text] Various five- and six-membered N-alkyl lactams were reduced to the corresponding cyclic amines using lithium N,N-dialkylaminoborohydrides (LAB). Most of the reductions were essentially complete after refluxing in THF for 2 h. The cyclic amine products were easily
Global Trade Item Number
SKUGTIN
123757-25G4061838722560
123757-100G
123757-5G