Documenti fondamentali
115894
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine oxide
97%
Sinonimo/i:
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3AsO
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.23
Beilstein:
2939833
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)