返回
米力农
别名:
1,6-二氢-2-甲基-6-氧-(3,4′-联吡啶)-5-甲腈
经验公式(希尔记法):
C
12
H
9
N
3
O
CAS号:
78415-72-2
分子量:
211.22
Products
产品分类
bioactive small molecules (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
颜色
分子量
基因别名
制造商
物质形态
纯度
机构
包装形式
质量水平
应用
API分类
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
M4659
米力农,
≥97% (TLC), powder, phosphodiesterase type III inhibitor
展开
查看定价
1443908
米力农,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
展开
查看定价
PHR2515
米力农,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material