Merck
1443908
USP
米力农
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1,6-二氢-2-甲基-6-氧-(3,4′-联吡啶)-5-甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N3O
CAS号:
分子量:
211.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
milrinone
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PDE3A(5139)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
Milrinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Milrinone Lactate Injection
生化/生理作用
磷酸二酯酶 Ⅲ 型抑制剂;cAMP 特异性、cGMP 抑制性;强心、正性肌力血管扩张剂。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3