Merck
微生物组
肠道人类微生物组研究。
微生物组是指特定环境(称为微生物群)中所有微生物的统一基因组或遗传物质。人微生物组指统一的人体微生物组,主要存在于肠道中,且在不同个体和不同解剖位点间差别很大。可能影响微生物组的因素包括饮食、生活方式、遗传、生理部位、抗生素和病原体。
欢迎通过下文内容探索我们丰富的微生物组产品和服务。
微生物组研究
在微生物组研究的新兴领域,科学家存在难以鉴别和分析难分离、培养和研究的未知微生物的挑战。通过人类、动物和环境微生物组分析,有望发现新型治疗方案和天然产物。我们的科学家正在研发新的解决方案,力求在您的微生物群落鉴定过程中帮助改进微生物培养和/或鉴定。
针对新微生物的发现,我们可提供:
  • 用于消化困难微生物并分离总DNA的MetaPolyzme
  • 用于无污染分析的无DNA酶
  • 针对细菌和细菌成分具有高度特异性的抗体
  • 可避免偏差并提高可重复性的独立的DNA标准品和灭活细菌
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
微生物培养基
微生物所需营养和代谢方式多种多样,受到不同的化合物抑制,仅可用特异性的指标系统进行检测。选择性培养基可促进特定属性、特定种类或株系的微生物生长,非选择性培养基则可促进广谱微生物生长。包含分化体系的培养基可用于鉴定或至少区分微生物。我们为微生物群落的分析和DNA制备提供各种微生物培养基原料
微生物组标准品
新一代测序(NGS)技术有助于大体积样品中微生物DNA的测序,从而实现了复杂微生物组样品的分析。为了在微生物组分析中避免偏差并实现可重复性,标准化至关重要。标准化是未来实现准确、有效数据的微生物组和宏基因组学研究的关键。
我们提供适用于PCR、测序和NGS的独立微生物DNA和灭活细菌微生物组标准品,且这些产品范围仍在不断扩展。这些便捷、易用的独立标准品支持进行特定的定制化对照从而实现增值。这些经济的标准品还可提高可重现性并允许对实验室间结果进行可靠对比,为微生物组学或宏基因组学工作流程提供支持。
微生物组研究抗体
我们的微生物组分析用抗体产品组合包括了结合细菌或细菌成分(如毒素、独特的蛋白质和脂多糖)的高度特异性抗体,适用于特定细菌检测和分离的各种应用。关键免疫检测应用包括ELISA、免疫印迹(WB)、成像和分离。
用于微生物组研究的无DNA细胞溶解酶
近年来,微生物群落研究取得了革新性进展,16S rRNA基因测序和宏基因组学等无需微生物培养的分析技术日益普及。这些基于序列的技术的一个重大干扰因素是样品制备过程中的DNA污染,因此采用不含DNA污染物的DNA提取试剂至关重要。处理微生物组学样本的另一个主要挑战在于微生物很难被破坏,因为处理后细胞壁可能会形成荚膜或抗性孢子。通过使用细胞溶解酶诱导形成部分原生质球,可以从微生物中提取DNA。这些原生质球随后可被裂解以释放DNA。纯化的细胞溶解酶经过严格的质控检验,确保不含DNA污染物,因此适合用于微生物组学研究。点击此处进一步了解我们的细胞溶解酶。
微生物组DNA纯化试剂盒
要研究微生物群对于人类、动物和环境健康的影响,必须通过实验获取准确和可重复的微生物群数据。因此,采用合适的方法提取微生物DNA至关重要。设计理想的DNA分离方案是确保结果稳定、可重现的关键,因为DNA提取低效可能导致微生物群落鉴定错误。我们的DNA纯化试剂盒提供了简便快速的方法,可从各种样本中分离优质的、高产率微生物DNA。
微生物组多组学分析服务
我们的微生物组服务管线可实现:
  • 一站式多组学服务解决方案: 其中包括宏基因组学代谢组学服务
  • 检测和定量测定不同环境的样品:粪便、唾液、拭子、粘膜、皮肤、土壤和其它种类的微生物群落。
  • 端对端服务:从我们独特的低偏差DNA提取流程到生物信息学结果, 一键点击即可完成分析
  • 细菌群落的物种级分辨率
  • 精密且享受质量保证: 我们的实验方案采用内标确保最大限度降低工作流程偏差。
  • M-CAMP™ 生物信息学工具: 一个基于云的、用户友好型生物信息学互动平台。 立即免费无责试用!
  • 研究合作伙伴: 我们的科学家为您的科学家提供咨询和协助,以满足您的需求,让您从您的微生物组实验设计和实验方案中获得准确、可重现的结果。