Merck
V900392
Sigma-Aldrich
D -(+)-葡萄糖
Vetec, reagent grade, ≥99.5% (HPLC)
别名:
葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
≥99.5% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-(+)-葡萄糖是光合作用的主要产物之一,其是一种单糖,是生物体以ATP形式提供能量的主要来源。它是植物中发现的淀粉(作为储存的能量)和纤维素(细胞壁的组成部分)的主要成分。
應用
D-(+)-葡萄糖可以用于:
  • 研究葡萄糖传感器的性能。
  • 作为Butlerov反应的引发剂。
  • 制备酸催化剂,该催化剂可用于苯酚的烷基化。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carbohydrates
Essentials of organic chemistry: for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry (2006)
Polymer impregnated sulfonated carbon composite solid acid catalyst for alkylation of phenol with methyl-tert-butyl ether
Khatri P K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(5), 3286-3290 (2015)
The nature of autocatalysis in the Butlerov reaction
Simonov A N, et al.
Kinetics and Catalysis, 48(2), 245-254 (2007)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Jashanpreet Kaur et al.
PloS one, 10(3), e0122354-e0122354 (2015-03-27)
Genotyping studies of Australian Scedosporium isolates have revealed the strong prevalence of a recently described species: Scedosporium aurantiacum. In addition to occurring in the environment, this fungus is also known to colonise the respiratory tracts of cystic fibrosis (CF) patients.