主要文件
1667359
USP
替来他明 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2-(乙氨基)-2-(2-噻吩基)环己酮 盐酸盐, NSC 167740
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NOS · HCl
CAS号:
分子量:
259.80
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
tiletamine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUYKJZQOPXDNOK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Tiletamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tiletamine and Zolazepam for Injection
  • Tiletamine Hydrochloride
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3