Merck
1546547
USP
聚乙二醇 3350
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
聚(乙二醇), PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
polyethylene glycol
分子量
Mw 3015-3685
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站.
聚乙二醇3350是环氧乙烷和水的加成聚合物,化学式为H(OCH2CH2nOH,其中n代表氧乙烯基的平均数目。表观重均分子量为3015–3685 g/mol (Da)。
應用
Polyethylene glycol 3350 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Polyethylene Glycol 3350 and Electrolytes for Oral Solution
分析報告
这些产品仅供测试和含量测定使用。它们不用于人或动物管理,不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polyethylene Glycol 3350
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(4), 3584-3584 (2020)