API 家族
polyethylene glycol
分子量
Mw 190-210
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
聚乙二醇200 USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup