Merck
1463960
USP
硝唑尼特
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
NTZ; 2-乙酸基-N-(5-硝基-2-噻唑基)苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N3O5S
CAS号:
分子量:
307.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
nitazoxanide
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
InChI 密鑰
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
硝唑尼特USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
硝唑尼特是丙酮酸-铁氧还蛋白氧化还原酶(PFOR)抑制剂,FDA批准的抗寄生虫药(2002)。近期研究(C & EN Sept. 14, 2009, p. 28)表明,硝唑尼特可杀死非复制和复制的结核菌,未检测到明显的耐药性。
硝唑尼特是丙酮酸:铁氧还蛋白氧化还原酶(PFOR)的抑制剂;最近发现显示,这种抗菌剂可杀死非复制型和复制型分枝杆菌。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)