Merck
1340960
USP
肌醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
肌醇 -肌醇, meso-肌醇, 环己六醇, 肌糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
6.2 (vs air)
API 家族
inositol
製造商/商標名
USP
mp
222-227 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI 密鑰
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
肌醇USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和分析。
也用于下列USP专论方法:
  • D-手性肌醇
  • β葡聚糖
生化/生理作用
膜磷脂、糖基化磷脂酰肌醇锚定蛋白、磷酸肌醇酯第二信使的成分,其中锚定蛋白可将糖蛋白锚定到细胞膜上。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)