Merck
1.37096
SAFC
D -甘露醇
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
别名:
甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-711-8
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
自燃溫度
410 °C
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
溶解度
213 g/L
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学品对保持生物药物在生产和制剂过程中的稳定性起重要作用,比如,防止药物聚集。我们为生物分子的纯化和制剂提供一系列优质的稳定剂、缓冲液和盐类。它们专为高风险应用而开发,具有较低的生物负荷和内毒素含量。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
甘露醇是一种糖醇,广泛应用于生物分子制剂中,主要用作稳定剂、膨化剂和冻干保护剂。
由于具有较低的微生物和内毒素限值,D(-)-甘露醇Emprove® Expert尤其适合高风险应用。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1