主要文件
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
别名:
HBr
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
360 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 39 °C (refers to pure substance)
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
閃點(°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)