Merck
1308505
USP
L-组氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸, NSC 137773
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2
CAS号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
histidine
製造商/商標名
USP
mp
282 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单都是在发行药典的授权下编制和发布的
應用
ʟ-Histidine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Histidine
生化/生理作用
组胺的前体,经组氨酸脱羧酶作用可生成组胺。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能会涉及到销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Histidine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 2206-2206 (2020)