产品名称
L-组氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 110 °C
顏色
white
pH值
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
應用
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门