主要文件
1249202
USP
七叶皂苷
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
β-七叶皂苷, β-七叶素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
escin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O9[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9CO)O)O)O)O[C@H]%10[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]%10O)O[C@@H]%16O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%16O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]%11[C@@]([C@H]%12[C@@]([C@@H]%13[C@]([C@@]%14(C[C@H]([C@@]%15([C@@H](CC([C@H]([C@@H]%15OC(=O)C)OC(=O)\C(=C/C)
InChI
1S/2C55H86O24/c2*1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h2*10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+;23-10-/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48+,49-,51+,52-,53-,54-,55+;26-,27+,28+,29+,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42-,43-,44-,47-,48-,49+,51-,52+,53+,54+,55-/m10/s1
InChI 密鑰
YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Escin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Horse Chestnut
  • Powdered Horse Chestnut
  • Powdered Horse Chestnut Extract
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)