主要文件
1225758
USP
阿霉素酮
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(8S,10S)-6,8,10,11-四羟基-8-(羟基乙酰)-1-甲氧基-7,8,9,10-四氢并四苯-5,12-二酮, (8S,10S)-7,8,9,10-四氢-6,8,10,11-四羟基-8-(羟基乙酰基)-1-甲氧基-5,12-并四苯二酮, 阿霉素酮, 阿霉酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H18O9
CAS号:
分子量:
414.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
doxorubicin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O[C@@]1(C[C@@H](c2c(c(c3c(c2O)C(=O)c4c(cccc4OC)C3=O)O)C1)O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
IBZGBXXTIGCACK-CWKPULSASA-N
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括MSDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
Doxorubicinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxorubicin Hydrochloride
  • Doxorubicin Hydrochloride for Injection
  • Doxorubicin Hydrochloride Injection
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)