Merck
1133933
USP
肉桂酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
反式 -肉桂酸, 反式-3-苯基丙烯酸, (2E)-3-苯基-2-丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O2
CAS号:
分子量:
148.16
Beilstein:
1905952
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cinnamic acid
製造商/商標名
USP
mp
133 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI 密鑰
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
肉桂酸(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
销售限制可能适用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)