主要文件
8.00235
Sigma-Aldrich
肉桂酸
for synthesis
别名:
肉桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCOOH
CAS号:
分子量:
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
205-398-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 128 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
3-4 (20 °C, 0.4 g/L in H2O)
bp
300 °C/1013 hPa
mp
132-136 °C
轉變溫度
flash point 160 °C
溶解度
0.4 g/L
密度
1.25 g/cm3 at 4 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI 密鑰
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 生物可降解聚合物改进:研究肉桂酸和鞣花酸改性壳聚糖膜的生物可降解性,发现它的环境降解速率提高,有利于包装和农业应用(Michalska-Sionkowska et al., 2024)。
  • 生物碱生物合成中的酶促研究:研究夏雪片莲的肉桂酸4-羟化酶(CYP73A)和对香豆酰3′-羟化酶(CYP98A),探究它们在石蒜科生物碱合成中的作用,明确肉桂酸在代谢途径中的意义对于药物应用至关重要(Desgagné-Penix et al., 2024)。
  • 中药质量评估:用代谢组学方法通过区分生物标志物(包括肉桂酸衍生物)评估玄参质量,提供了一种草药生产的质控方法(Lu et al., 2024)。
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 132 °C
熔程(上限值): ≤ 136 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup