Merck
1133842
USP
L-瓜氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-瓜氨酸, L-2-氨基-5-脲基戊酸, (S)-2-氨基-5-脲基戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N3O3
CAS号:
分子量:
175.19
Beilstein:
1725416
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
citrulline
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical
格式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
L-瓜氨酸(USP参考标准品)用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于液相-紫外检测器法瓜氨酸测定和杂质分析。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
USP颁布的SDS请点击此处
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Jaisan Islam et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
The nucleus accumbens core (NAcc) is an important component of brain reward circuitry, but studies have revealed its involvement in pain circuitry also. However, its effect on trigeminal neuralgia (TN) and the mechanism underlying it are yet to be fully