Merck
1042270
USP
花生醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1-二十烷醇, 二十烷醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)19OH
CAS号:
分子量:
298.55
Beilstein:
1705104
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
7.4 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API 家族
arachidyl alcohol
製造商/商標名
USP
mp
62-65 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI 密鑰
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Arachidyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetostearyl Alcohol
  • Oleyl Alcohol
  • Stearyl Alcohol
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
381.2 °F - open cup
閃點(°C)
194 °C - open cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)