API 家族
acamprosate
分子量
monograph mol wt. 400.48 (C10H20CaN2O8S2)
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)NCCCS(=O)(=O)O[Ca]OS(=O)(=O)CCCNC(C)=O
InChI
1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BUVGWDNTAWHSKI-UHFFFAOYSA-L
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
生化/生理作用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3