主要文件
Y0001998
磺丁基-β-环糊精钠
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
β-环糊精磺丁基醚钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
betadex
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCOC1C2OC3C(OC(OC4C(OC(OC5C(OC(OC6C(OC(OC7C(OC(OC8C(OC(OC(C(O2)COCCCC[S](=O)(=O)[O-])C1O)C(C8O)O)CO)C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
磺丁基倍他环糊精钠(EP参考标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)