Merck
SAAR6725020
Water
Deionized, univAR
别名:
Water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2O
CAS号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
产品名称
水, univAR
產品線
univAR
包裝
pkg of 25 L (SAAR6725020ME)
dilution
(for laboratory use only)
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)