產品線
Certipur®
pH值
7.0 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
绿色的磷酸氢二钠/磷酸二氢钾缓冲溶液是由注册的校准实验室用高质量的试剂通过重量法制备而成。其pH值为7.00,在20°C下,采用5点校准方法,使用组合玻璃电极测量。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。其pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
本缓冲液可用作校准 pH 测量仪器或 pH 电极的标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可直接追溯至NIST二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
- 即用型溶液
- 密封塑料瓶包装,以防污染
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
- 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦