Merck
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
别名:
Hydrochloric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
product name
盐酸, uniLAB
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
uniLAB
包裝
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063020LL)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)