Key Documents
1.09966
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
别名:
Nitric acid solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
硝酸 溶液, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
蒸汽壓力
9.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
1 M
技術
titration: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
Replaces: NX0414A-1
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate