Merck
SAAR2233520
纯乙醇
absolute, uniLAB
别名:
乙醇, 无水酒精, 非变性乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
產品線
uniLAB
等級
absolute
包裝
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)