產品線
univAR™
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
濃度
25%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2