Merck
PHL89654
恩贝酸
phyproof® Reference Substance
别名:
2,5-二羟基-3-十一烷基-2,5-环己二烯-1,4-二酮, 恩贝灵, 恩贝酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26O4
CAS号:
分子量:
294.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
恩贝酸(Embelin)是XIAP(X连锁凋亡抑制蛋白)的抑制剂;体内抗肿瘤和抗炎活性。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)